Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Der Schnappverschluss mit positiver Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen und die flache Verschlussoberfläche lässt sich gut beschriften. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss eignen sich für die führenden Mikrozentrifugenrotoren.
Marke:  Corning™ 3621
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10439521
  • 344.42 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Graduierung an der Außenseite
  • Mattierte Beschriftungsflächen
  • Beständig gegen 17,000 x g
  • Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
  • Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Naturfarben
Autoklavierbar
Naturfarben
500/Packung
Unsteril
Schnappverschluss
17000 xG
RNase-/DNase-frei
Polypropylen
1.7 ml
Polypropylen
5000/Packung
Ja
Konisch
Mikrozentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen > 1,7 ml; natur; 5000/Cs