Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Der Schnappverschluss mit positiver Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen und die flache Verschlussoberfläche lässt sich gut beschriften. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss eignen sich für die führenden Mikrozentrifugenrotoren.
Marke:  Corning™ 3208
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10718402
  • 102.37 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduierung an der Außenseite
  • Mattierte Beschriftungsflächen
  • Beständig gegen 17,000 x g
  • Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
  • Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Naturfarben
Autoklavierbar
Naturfarben
500/Packung
Unsteril
Schnappverschluss
Gehäuse 17000xG
RNase-/DNase-frei
Polypropylen
0.65 ml
Polypropylen
1000/Packung
Ja
Konisch
Mikrozentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen > 0,65 ml; naturfarben; 1000 St./Karton