Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke: Corning™ 3527
289.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
- Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
- Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
- Greifkanten erleichtern die Handhabung.
- Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
- Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität
- Gammasterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch
Certifications
Als nicht-pyrogenisch zertifiziert
Spezifikation
4 x 6 | |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
24 | |
100 (20 Packungen) | |
Großpackung | |
1,6 cm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
0,57 ml (Well) | |
1,9 cm² | |
Rechteckig | |
Gewebekultur | |
0,5 ml | |
Deckel | |
5, Großpackung | |
100/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
21Stunden
9Minuten
37Sekunden
49