Learn More
Corning™ Platten mit sehr geringer Bindung
Mit einer kovalent gebundenen Hydrogelschicht, die Zellanhaftungen effektiv verhindert. Corning™ Costar™ Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung reduzieren die Anhaftung und Bindung von Serumproteinen stark und minimieren die Zellanhaftung und -ausbreitung.
Marke: Corning™ 3473
520.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
- Wells mit flachem Boden
- Gammasterilisiert
Spezifikation
4 x 6 | |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
24 | |
Deckel | |
1/Packung | |
24/Karton |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
0,57 ml (Well) | |
1,9 cm2 | |
Rechteckig | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
Zum Erhalt von Zellen in einem suspendierten, nicht adhärenten Zustand | |
24/Karton | |
Einzeln verpackt | |
1,56 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30