Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
BIOPHARMA
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
Marke:  Thermo Scientific™ 142475
247.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10604903
  • 411.00 CHF / 75 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
  • Wells mit flachem Boden und stapelbar
  • Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Ausgezeichnete optische Qualität
  • Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
  • Belüftete Deckel zum Gasaustausch
  • Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
  • Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
  • Große Kulturfläche
  • Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung).
Zellkultur-Schale
1 ml (Well)
1 ml
Nunclon Delta
Deckel
1
1,9 cm²
Polystyrol
24
Steril
Flacher Boden (F-Well)
75
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185836 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number142475
Chargennummer185671 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number142475
Chargennummer185836 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number142475
Chargennummer60906472 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number142475
Chargennummer185671 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number142475
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt > 24 runde Wells, Kultivierungsfläche 1,9 cm2/Well, 75/Karton, einzeln verpackt
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.