Learn More
Corning™ X100 EIA/RIA-Platten,PS,96-well,F,hohe Bin- dung, .
Flach, hohe Bindung, steril, mit Deckel.
Marke: Corning™ 3361
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Mit Deckel | |
Hohe Bindung | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Hohe Bindungskapazität | |
Ideal für Immuno-Assays | |
20/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X100 EIA/RIA-Platten,PS,96-well,F,hohe Bin- dung, . > Platte; EIA/RIA; flach; hohe Bindung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur