Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences ACF00038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15610221
  • 366.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Phthalatfrei
  • Langlebig und rissfest
  • Kristallklar
  • Glatte Innenwände verhindern Blockierungen oder Ansammlungen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
11.1 mm
Durchsichtig
Schläuche
Tygon E-3603
Geeignet für viele Anwendungen wie Lebensmittel, Getränke und Labor
35psi.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche > AD: 11,1 mm; max. Druck: 35 psi