Learn More
Corning™ Feste schwarze oder weiße 96-Well Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke: Corning™ 3792
Beschreibung
- Minimaler Crosstalk zwischen den Wells
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Lichtstreuung
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
25/Packung |
Ohne Deckel | |
Innenpackungen mit je 25 | |
EIA/RIA | |
96 | |
Unsteril | |
Rund | |
100/Karton | |
100/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%