Learn More
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche
Dieser Wellpappenschlauch bietet eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit und behält seine Form bei und verhindert Knicken.
119.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Material | FEP |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 1.5 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -184 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11878013
|
Masterflex™
06407-50 |
Gezahnte Verbindungsstücke | 6.35 mm | 250 psi | 0.4 mm | N/A | ||||||
11818033
|
Masterflex™
06407-66 |
Klemmverschraubungen | 17.2 mm | 120 psi | 0.8 mm | N/A | ||||||
11888013
|
Masterflex™
06407-52 |
Gezahnte Verbindungsstücke | 9.39 mm | 200 psi | 0.8 mm |
173.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Schränkt Druck- und Vakuumfähigkeiten nicht ein
- In Längen von 5 Fuß erhältlich, jede Länge hat abwechselnd Abschnitte aus gewellten und ungewellten Rohren, mit ungewellten Abschnitten an beiden Enden
- Temperaturbereich von −184 ° bis +205 °C
- Widersteht 27 Zoll Hg Vakuum
Spezifikation
FEP | |
-184 °C | |
Steril | |
27 Zoll Hg |
1.5 m | |
Je 1 x | |
Durchscheinend | |
205 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche