Learn More
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche
Dieser Wellpappenschlauch bietet eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit und behält seine Form bei und verhindert Knicken.
Marke: Masterflex™ 06407-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schränkt Druck- und Vakuumfähigkeiten nicht ein
- In Längen von 5 Fuß erhältlich, jede Länge hat abwechselnd Abschnitte aus gewellten und ungewellten Rohren, mit ungewellten Abschnitten an beiden Enden
- Temperaturbereich von −184 ° bis +205 °C
- Widersteht 27 Zoll Hg Vakuum
Spezifikation
6.35 mm | |
7.11 mm | |
0.4 mm | |
-184 °C | |
Steril | |
250 psi | |
205 °C |
FEP | |
1.5 m | |
Gezahnte Verbindungsstücke | |
Je 1 x | |
Durchscheinend | |
27 Zoll Hg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche > Innendurchmesser: 0.19 mm; Außendurchmesser: 7.11 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur