Learn More
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche
Dieser Wellpappenschlauch bietet eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit und behält seine Form bei und verhindert Knicken.
Marke: Masterflex™ 06407-66
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schränkt Druck- und Vakuumfähigkeiten nicht ein
- In Längen von 5 Fuß erhältlich, jede Länge hat abwechselnd Abschnitte aus gewellten und ungewellten Rohren, mit ungewellten Abschnitten an beiden Enden
- Temperaturbereich von −184 ° bis +205 °C
- Widersteht 27 Zoll Hg Vakuum
Spezifikation
17.2 mm | |
19.05 mm | |
0.8 mm | |
-184 °C | |
Steril | |
120 psi | |
205 °C |
FEP | |
1.5 m | |
Klemmverschraubungen | |
Je 1 x | |
Durchscheinend | |
27 Zoll Hg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche > Innendurchmesser: 1.02 mm; Außendurchmesser: 19.05 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur