Learn More
Corning™ UV-Licht-transparente Mikrotiterplatten
Mit einem UV-transparenten Boden zur Bestimmung der Protein- und Nukleinsäurekonzentration. Corning™ UV-transparente Mikrotiterplatten ermöglichen Messungen mit UV-Absorption mit geringem Hintergrund, insbesondere im Wellenlängenbereich von 260 bis 280 nm.
Marke: Corning™ 3635
692.84 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit einem UV-transparenten Boden zur Bestimmung der Protein- und Nukleinsäurekonzentration. Corning™ UV-transparente Mikrotiterplatten ermöglichen Messungen mit UV-Absorption mit geringem Hintergrund, insbesondere im Bereich von 260 bis 280 nm.
- Zertifiziert RNase/DNase-frei
- Der UV-durchlässige Boden ist direkt auf einen Sockel aus Acryl gegossen, was für höhere Festigkeit und maximale Auslaufresistenz sorgt.
- Einsetzbar anstelle von teuren Quarzküvetten für kleine Messwerte bis 220 nm
- Gleichförmigkeit zwischen den Wells, durchgehend niedriges Hintergrundrauschen und kein Crosstalk-Effekt
- Zertifizierte Leistung bei 260 und 280 nm
- Gesamt-Well-Volumen: flacher Boden – 360 μl; empfohlenes Arbeitsvolumen 75 bis 200 μl
- Die UV-Halbflächen-Mikrotiterplatte hat ein Well-Volumen von 205 μl; Arbeitsvolumen 25 bis 125 μl
- Lids are available separately
Spezifikation
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
2 Innenpackungen mit je 25 | |
UV-transparente Mikrotiterplatte | |
370 μl | |
75 bis 200 μl | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Packung | |
50 Stück/Karton |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Kunststoff | |
96 | |
Unsteril | |
Zur Bestimmung der Protein- und/oder Nukleinsäurekonzentration; sorgt für Einheitlichkeit zwischen den Wells sowie einen durchgehend niedrigen Hintergrundsignal und verhindert einen Crosstalk-Effekt | |
25 St./Packung |