Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke:  Falcon™ 352057
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10568531
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
  • Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
  • Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Klar
14 ml
Polystyrol
Schnappverschluss mit zwei Positionen
Steril
17 mm
Reagenzgläser
Polyethylen
1400 x G
100 mm
Ja
25/Beutel, 500/Karton
Nein
Schnappverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33624295 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number352057
Chargennummer33624294 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number352057
Chargennummer33624291 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number352057
Chargennummer33624290 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number352057
Chargennummer00225169 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number352057
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Schnappverschluss mit zwei Positionen; Nennvolumen: 14 ml; Abmessungen (nominal): 17 x 100 mm