Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
GREENER_CHOICE
Die Gewebekulturbehandlung gewährleistet optimale Anhaftung und optimales Wachstum von anhaftungsabhängigen Zellen. Corning™ TC-behandelte Kulturschalen sind eine optimale Lösung für die Züchtung und den Erhalt von Zellen In-vitro-Zellinvasionen
Marque:  Corning™ 430166
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10634141
  • 310.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
  • Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
  • Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
  • Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
  • Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Durchsichtig
Polystyrol
Flach
Durchsichtig
Ja
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
Deckel
20/Packung
15 mm
Ja
52,1 Durchmesser x 15 mm H
6,3 ml (Well)
21 cm2
Ohne Raster
Rund
Zellkultur
4,2 bis 6,3 ml
500/Karton
60 mm Durchmesser
60 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Information
Flyers
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer12221014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/07/2021 Catalog Number430166
Chargennummer12021013 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/07/2021 Catalog Number430166
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ TC-behandelte Kulturschale > TC-behandelt; 60 x 15 mm; nein; 20 Stück/Packung
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis