Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
Die Gewebekulturbehandlung gewährleistet optimale Anhaftung und optimales Wachstum von anhaftungsabhängigen Zellen. Corning™ TC-behandelte Kulturschalen sind eine optimale Lösung für die Züchtung und den Erhalt von Zellen In-vitro-Zellinvasionen
Marke: Corning™ 430196
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
6,3 ml (Well) | |
21 cm2 | |
Kariert | |
Rund | |
Zellkultur | |
4,2 bis 6,3 ml | |
500/Karton | |
60 mm Durchmesser | |
60 mm |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
Deckel | |
20/Packung | |
15 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
36524004 | Qualitätsbescheinigung | 08/05/2025 | 430196 |
31124002 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 430196 |
06224001 | Qualitätsbescheinigung | 31/08/2024 | 430196 |
33622002 | Qualitätsbescheinigung | 06/09/2023 | 430196 |
33622002 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2023 | 430196 |