Learn More
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid
GREENER_CHOICE
Das Röhrenkissen bietet während der Zentrifugation den erforderlichen Halt, um das Einbrechen von Röhrchen mit großer Kapazität zu verhindern
Marke:  Corning™ 430236
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10202531
  • 127.90 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Corning 250 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Konischer Boden
  • Polyetherimid
  • Grau
  • Nicht steril
  • Wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Polyetherimid
6
Unsteril
8,45 oz.
Zentrifugenröhrchen
250 ml
Corning 250 ml-Zentrifugenröhrchen
1
Konisch
Konisch
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid > Stützkissen für 250 ml-Röhrchen