Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifuge Bottle Adapters and Cushions
Erhöhen Sie die Funktionalität der Laborausrüstung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Zentrifugenflaschenadaptern/Polstern, die auf Dichtheit geprüft sind, in die meisten Zentrifugen passen und der USP-Klasse VI entsprechen.
Marke: Thermo Scientific™ 377585
121.41 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhöhen Sie die Funktionalität der Laborausrüstung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Zentrifugenflaschenadaptern/Polstern, die auf Dichtheit geprüft sind, in die meisten Zentrifugen passen und der USP-Klasse VI entsprechen. Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabore sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
Spezifikation
Adapter | |
Nunc™ | |
200 ml | |
Adapter, Nylon, für 200-ml-Röhrchen |
Konisch | |
Kunststoff | |
200 ml-Röhrchen | |
2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1404324 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2024 | 377585 |
1398124 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2023 | 377585 |
1389339 | Konformitätsbescheinigung | 22/07/2023 | 377585 |
1363998 | Konformitätsbescheinigung | 03/09/2022 | 377585 |
1347003 | Konformitätsbescheinigung | 31/03/2022 | 377585 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.