Learn More
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid
Das Röhrenkissen bietet während der Zentrifugation den erforderlichen Halt, um das Einbrechen von Röhrchen mit großer Kapazität zu verhindern
127.90 CHF - 203.61 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10202531
![]() |
Corning™
430236 |
250 ml | Polyetherimid |
127.90 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10789721
![]() ![]() |
Corning™
431124 |
500 ml | Polypropylen |
203.61 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Corning 250 ml-Zentrifugenröhrchen
- Konischer Boden
- Polyetherimid
- Grau
- Nicht steril
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Grau | |
1 | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
6 | |
Unsteril | |
Konisch |