Learn More
Corning™ Mattierte Mikroskop-Objektträger
Hergestellt aus wasserweißem Glas für maximale Klarheit. Leicht zu beschriften.
472.18 CHF - 615.51 CHF
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 0,9 bis 1,1 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 75 mm |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Frosted | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Frosted | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11363835
|
Corning™
2949-75X25 |
Ein Ende, Beide Seiten |
615.51 CHF
1440 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343835
|
Corning™
2948-75X25 |
Ein Ende, eine Seite |
472.18 CHF
1440 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Glas für maximale Klarheit
- Die Objektträger sind 75 × 25 mm groß und 0.9 bis 1.10 mm dick.
- Sandgestrahlte Oberfläche für einfache, gut lesbare Beschriftung
- Nicht steril
- Etwa 72 Objektträger pro Box
Spezifikation
0,9 bis 1,1 mm | |
75 mm | |
25 mm |