Learn More
Corning™ Mattierte Mikroskop-Objektträger
Hergestellt aus wasserweißem Glas für maximale Klarheit. Leicht zu beschriften.
Marke:  Corning™ 2949-75X25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363835
  • 615.51 CHF / 1440 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem Glas für maximale Klarheit
  • Die Objektträger sind 75 × 25 mm groß und 0.9 bis 1.10 mm dick.
  • Sandgestrahlte Oberfläche für einfache, gut lesbare Beschriftung
  • Nicht steril
  • Etwa 72 Objektträger pro Box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
1440
Ein Ende, Beide Seiten
0,9 bis 1,1 mm
25 mm
72
Kalknatronglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Mattierte Mikroskop-Objektträger > 1440/Karton