Learn More
Corning™ Mattierte Mikroskop-Objektträger
Hergestellt aus wasserweißem Glas für maximale Klarheit. Leicht zu beschriften.
Marke: Corning™ 2948-75X25
427.81 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Zwei Packungen mit je 72 Stück.
Beschreibung
- Hergestellt aus durchsichtigem Glas, um die Klarheit zu maximieren, und nur am Ende einer Seite mattiert.
- Die Objektträger sind 0,9 bis 1,10 mm dick.
- Die Objektträger sind gut lesbar und leicht zu beschreiben, da sie sandgestrahlt statt geätzt sind.
- Um den Abfall zu minimieren, werden sie vor der Verpackung auf Absplitterungen und raue Kanten untersucht.
- Verpackt in Schachteln mit 1/2 Gros (ca. je 72 Objektträger).
Spezifikation
75 mm | |
72 Objektträger | |
Glas | |
2 Packungen mit je 72 Objektträgern. |
25 mm | |
Ein Ende, eine Seite | |
0,9 bis 1,1 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14