Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
335.32 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Basisausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10514221
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430661
2 ml 47,6 mm Rund
342.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10340412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430659
2 ml 48,7 mm Rund, selbststehend
342.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10504591
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430658
1.2 ml 41,5 mm Konisch, selbststehend
335.32 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10766292
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430663
5 ml 92,1 mm Rund, selbststehend
437.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10388611
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430662
4 mL 76.5 mm Rund, selbststehend
413.53 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außengewinde
  • Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Temperaturbeständig bis -196 °C
  • Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12,7 mm
Steril
Dichte Versiegelung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Gestell mit 50 Positionen für problemlosen Transport
50
Außen
Ja
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Naturfarben
Polypropylen
Ja
500
-196 °C
Ja
Polypropylen
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde