Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke:  Corning™ 430659
255.39 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10340412
  • 342.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außengewinde
  • Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Temperaturbeständig bis -196 °C
  • Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12.7 mm
Steril
Ja
500
-320,8 °F
Außen
2 mL
Ja
48,7 mm
Ja
Naturfarben
Polypropylen
2 ml
Dichte Versiegelung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Gestell mit 50 Positionen für problemlosen Transport
50
-196 °C
Rund, selbststehend
Ja
Polypropylen
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde > 2 ml; rund; Ja