Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke: Corning™ 430661
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
- Außengewinde
- Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
- Sterilisiert mit Gammastrahlung
- Temperaturbeständig bis -196 °C
- Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spezifikation
Orange | |
12,7 mm | |
Steril | |
Ja | |
500 | |
-196 °C | |
Rund | |
Ja | |
Polypropylen | |
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
2 ml | |
Dichte Versiegelung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Gestell mit 50 Positionen für problemlosen Transport | |
50 | |
Außen | |
2 mL | |
Ja | |
47,6 mm | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
21324020 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 430661 |
11324010 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 430661 |
30723037 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 430661 |
12024022 | Qualitätsbescheinigung | 06/09/2024 | 430661 |
30823039 | Qualitätsbescheinigung | 10/07/2024 | 430661 |