Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke:  Corning™ 430663
363.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766292
  • 437.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außengewinde
  • Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Temperaturbeständig bis -196 °C
  • Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12,7 mm
Steril
Ja
500
Rund
Außen
5 mL
Ja
92,1 mm
Ja
Naturfarben
Polypropylen
5 ml
Dichte Versiegelung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Gestell mit 50 Positionen für problemlosen Transport
50
-196 °C
Rund, selbststehend
Ja
Polypropylen
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29524054 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number430663
Chargennummer30224027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number430663
Chargennummer32424034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number430663
Chargennummer32524011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number430663
Chargennummer29724023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number430663
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde > 5 ml; rund; ja