Learn More
Corning™ Sterile Einwegflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Als Ersatzaufsätze für Corning sterile Einweg-Filtersysteme oder als Lagerungsflaschen. Corning™ sterile Einwegflaschen sind leicht zu greifen und ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
105.00 CHF - 224.89 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
Enthält Orange HDPE-Kappe mit Dichtring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10488371
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431175
150 mL
105.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10738212
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430281
250 mL
108.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10278951
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430282
500 mL
150.94 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10124291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430518
1 l
224.89 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haltbare Flaschen aus Polystyrol
  • Graduiert
  • Halsweite: 45 mm
  • Leicht auslesbare Graduierungen
  • Der Dichtungssteckverschluss sorgt für eine luftdichte Abdichtung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Mit sterilen Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
Orange HDPE-Kappe mit Dichtring
24/Karton
24 Karton
Polystyrol
Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
4.5 cm
2/Packung
Lagerflasche mit guter Griffigkeit und Graduierung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Einwegflaschen