Learn More
Corning™ Sterile Einwegflaschen
Als Ersatzaufsätze für Corning sterile Einweg-Filtersysteme oder als Lagerungsflaschen. Corning™ sterile Einwegflaschen sind leicht zu greifen und ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke: Corning™ 431175
92.80 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flaschen aus langlebigem Polystyrol
- Graduiert
- Halsgröße: 45 mm
- Leicht ablesbare Graduierung
- Der Dichtungssteckverschluss gewährleistet luftdichte Versiegelung und minimales Kontaminationsrisiko
- Mit sterilen Verschlüssen
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Orange HDPE-Kappe mit Dichtring | |
24/Karton | |
24 Karton | |
150 mL |
Polystyrol | |
Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen | |
4.5 cm | |
2/Packung | |
Lagerflasche mit guter Griffigkeit und Graduierung |