Learn More
Corning™ Sterile Einwegflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Als Ersatzaufsätze für Corning sterile Einweg-Filtersysteme oder als Lagerungsflaschen. Corning™ sterile Einwegflaschen sind leicht zu greifen und ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke:  Corning™ 430518
165.72 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124291
  • 224.89 CHF / 24 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaschen aus langlebigem Polystyrol
  • Graduiert
  • Halsgröße: 45 mm
  • Leicht ablesbare Graduierung
  • Der Dichtungssteckverschluss gewährleistet luftdichte Versiegelung und minimales Kontaminationsrisiko
  • Mit sterilen Verschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ja
Steril
Orange HDPE-Kappe mit Dichtring
24/Karton
24 Karton
1 l
Polystyrol
Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
4.5 cm
2/Packung
Lagerflasche mit guter Griffigkeit und Graduierung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Information
Flyers
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer08725005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2025 Catalog Number430518
Chargennummer04225003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2025 Catalog Number430518
Chargennummer36424028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/04/2025 Catalog Number430518
Chargennummer35624027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog Number430518
Chargennummer32724026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number430518
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Sterile Einwegflaschen > 1 L