Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
Marque:  Corning™ 3293
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10103642
  • 382.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • 25 bis 225 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
  • Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
  • 100 % integritätsgetestet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nein
Orange
370 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Abgewinkelt
Rechteckig
Ja
Belüftet
45 bis 67,5 ml
12,6 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
25/Karton
Corning Cellbind
Steril
225 cm2
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen > Wachstumsbereich:225 cm2; abgewinkelt; Belüftungskappe; 25 Stück/Karton
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.