Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
Marke: Corning™ 3289
458.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 25 bis 225 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
- Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
- 100 % integritätsgetestet
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Nein | |
Orange | |
10 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Schräg | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet |
0,33 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
200/Karton | |
Corning Cellbind | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.