Learn More
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
37.33 CHF - 436.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Phenolharz |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10272703
![]() |
Corning™
9998-13 |
13-415 | 13.5 mm |
266.04 CHF
288 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10795943
![]() |
Corning™
9998-24 |
24-400 | 12,5 mm |
37.33 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10755763
![]() |
Corning™
9998-15 |
15-415 | 16 mm |
271.00 CHF
288 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11931899
![]() |
Corning™
9998-18 |
18-415 | 17,5 mm |
436.00 CHF
192 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11333865
![]() |
Corning™
9998-18 |
18-415 | 17,5 mm |
115.37 CHF
192 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
- Die eingeklebte Gummischicht ist fest mit einer Fläche aus PTFE verbunden
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |
PTFE | |
Phenolharz | |
PTFE, Gummi |