Learn More
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
Marke: Corning™ 9998-24
Beschreibung
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
- Die eingeklebte Gummischicht ist fest mit einer Fläche aus PTFE verbunden
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
24-400 | |
Schraubverschluss | |
Phenolharz | |
12,5 mm | |
12/Karton |
PTFE | |
Autoklavierbar | |
Schwarz | |
12/Packung | |
PTFE, Gummi |