Learn More
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
Marke: Corning™ 9998-13
Beschreibung
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
- Die eingeklebte Gummischicht ist fest mit einer Fläche aus PTFE verbunden
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
13-415 | |
Schraubverschluss | |
Phenolharz | |
13.5 mm | |
288/Karton | |
Glasröhrchen |
PTFE | |
Autoklavierbar | |
Schwarz | |
288/Packung | |
PTFE, Gummi |