Learn More
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage
GREENER_CHOICE
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
Marke:  Corning™ 9998-18
391.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11931899
  • 415.00 CHF / 192 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
  • Die eingeklebte Gummischicht ist fest mit einer Fläche aus PTFE verbunden
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18-415
Schraubverschluss
Phenolharz
17,5 mm
192/Karton
PTFE
Autoklavierbar
Schwarz
192/Packung
PTFE, Gummi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage > 18-415