Learn More
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation
GREENER_CHOICE
Optimiert für Sitting-drop-Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz
690.00 CHF - 729.84 CHF
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Wellform Volumen (metrisch) Well Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellform Volumen (metrisch) Well Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
10471963
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
3550
Konisch flach 1 μl Polymer
729.84 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10057412
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
3552
Runder, flacher Boden (F-Well) 2 μl PZero Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10436593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
3553
Konisch flach 2 μl PZero
729.84 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10327152
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
3556
Rund 4 μl Cycloolefin Copolymer Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl zwischen zwei Materialien: Cycloolefin-Copolymer (COC) und Nullpolarisierungs-Polymer (PZero), damit keine Hintergrundpolarisierung und Doppelbrechung auftreten
  • Jedes der 96 Reservoir-Wells ist von einem, drei oder fünf Protein-Wells — mit Abständen nach SBS-Standard zwischen den Mittelpunkten benachbarter Well-Cluster umgeben. Die Protein-Wells mit hoher Klarheit ermögliche eine optimale mikroskopische Sicht auf die Kristalle.
  • Das Kristallbecher-Well-Format erleichtert die Zentrierung und Sammlung von Proteinkristallen.
  • Arbeitsvolumen des Reservoirs: 25 bis 150 μl
  • Ohne Deckel; verwenden Sie das optische Dichtungsband (05-539-107).
  • Alphanumerische Marker in jedem Well-Cluster für eine einfache Identifizierung unter dem Mikroskop
  • Entsprechen den SBS-Spezifikationen für die volle Kompatibilität bei automatisiertem Kristall-Screening
  • Mit Well-Oberflächen mit hydrophiler Behandlung für eine verbesserte Mikrotropfen-Mischung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
8 x 12
96
Unbehandelt
10 St./Packung
Ohne Deckel
Durchsichtig
Unsteril
50/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation