Learn More
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation
GREENER_CHOICE
Optimiert für Sitting-drop-Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz
Marke:  Corning™ 3550
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10471963
  • 729.84 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl zwischen zwei Materialien: Cycloolefin-Copolymer (COC) und Nullpolarisierungs-Polymer (PZero), damit keine Hintergrundpolarisierung und Doppelbrechung auftreten
  • Jedes der 96 Reservoir-Wells ist von einem, drei oder fünf Protein-Wells — mit Abständen nach SBS-Standard zwischen den Mittelpunkten benachbarter Well-Cluster umgeben. Die Protein-Wells mit hoher Klarheit ermögliche eine optimale mikroskopische Sicht auf die Kristalle.
  • Das Kristallbecher-Well-Format erleichtert die Zentrierung und Sammlung von Proteinkristallen.
  • Arbeitsvolumen des Reservoirs: 25 bis 150 μl
  • Ohne Deckel; verwenden Sie das optische Dichtungsband (05-539-107).
  • Alphanumerische Marker in jedem Well-Cluster für eine einfache Identifizierung unter dem Mikroskop
  • Entsprechen den SBS-Spezifikationen für die volle Kompatibilität bei automatisiertem Kristall-Screening
  • Mit Well-Oberflächen mit hydrophiler Behandlung für eine verbesserte Mikrotropfen-Mischung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
8 x 12
Polymer
96
Unbehandelt
Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt
10 St./Packung
Ohne Deckel
Durchsichtig
1 μl
Unsteril
Konisch flach
50/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation > Drei1μl konische Wells für Flachkristall-Protein; PZero Unbehandelt