Learn More
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation
Optimiert für Sitting-drop-Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz
Marke: Corning™ 3553
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl zwischen zwei Materialien: Cycloolefin-Copolymer (COC) und Nullpolarisierungs-Polymer (PZero), damit keine Hintergrundpolarisierung und Doppelbrechung auftreten
- Jedes der 96 Reservoir-Wells ist von einem, drei oder fünf Protein-Wells — mit Abständen nach SBS-Standard zwischen den Mittelpunkten benachbarter Well-Cluster umgeben. Die Protein-Wells mit hoher Klarheit ermögliche eine optimale mikroskopische Sicht auf die Kristalle.
- Das Kristallbecher-Well-Format erleichtert die Zentrierung und Sammlung von Proteinkristallen.
- Arbeitsvolumen des Reservoirs: 25 bis 150 μl
- Ohne Deckel; verwenden Sie das optische Dichtungsband (05-539-107).
- Alphanumerische Marker in jedem Well-Cluster für eine einfache Identifizierung unter dem Mikroskop
- Entsprechen den SBS-Spezifikationen für die volle Kompatibilität bei automatisiertem Kristall-Screening
- Mit Well-Oberflächen mit hydrophiler Behandlung für eine verbesserte Mikrotropfen-Mischung erhältlich
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
2 μl | |
Unsteril | |
Konisch flach | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
PZero | |
96 | |
Unbehandelt | |
50/Karton | |
50/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation > Drei2μ konische L-Protein-Wells mit flachem Boden; PZero unbehandelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur