Learn More
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation
Optimiert für Sitting-drop-Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz
Marke:  Corning™ 3552
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10057412
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl zwischen zwei Materialien: Cycloolefin-Copolymer (COC) und Nullpolarisierungs-Polymer (PZero), damit keine Hintergrundpolarisierung und Doppelbrechung auftreten
  • Jedes der 96 Reservoir-Wells ist von einem, drei oder fünf Protein-Wells — mit Abständen nach SBS-Standard zwischen den Mittelpunkten benachbarter Well-Cluster umgeben. Die Protein-Wells mit hoher Klarheit ermögliche eine optimale mikroskopische Sicht auf die Kristalle.
  • Das Kristallbecher-Well-Format erleichtert die Zentrierung und Sammlung von Proteinkristallen.
  • Arbeitsvolumen des Reservoirs: 25 bis 150 μl
  • Ohne Deckel; verwenden Sie das optische Dichtungsband (05-539-107).
  • Alphanumerische Marker in jedem Well-Cluster für eine einfache Identifizierung unter dem Mikroskop
  • Entsprechen den SBS-Spezifikationen für die volle Kompatibilität bei automatisiertem Kristall-Screening
  • Mit Well-Oberflächen mit hydrophiler Behandlung für eine verbesserte Mikrotropfen-Mischung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
Ohne Deckel
Durchsichtig
2 μl
Unsteril
Runder, flacher Boden (F-Well)
10 St./Packung
Standard
8 x 12
PZero
96
Unbehandelt
50/Karton
50/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Next Generation CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation > Drei2μ L-Protein-Wells mit rundem Boden; PZero unbehandelt