Learn More
Corning™ 3D-Tankauskleidung mit 100 L
Die 100 L-Tankauskleidung mit Zwickel zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen und der Notwendigkeit, Tanks zu reinigen und zu validieren
Marke:  Corning™ 91-300-25
Artikelnummer. 17293584
  • 74.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tankauskleidungen werden einzeln berechnet und verkauft
  • Verlängert die Lebensdauer des wiederverwendbaren Tanks
  • Jeder Beutel ist bestrahlt und einzeln verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten
Anwendungen:
Biopharmazeutisches Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 l
0,0264 gal.
3D-Tankauskleidung mit Zwickel
LDPE
Ideal für biopharmazeutische Anwendungen
Name des Produkts
Corning™ 3D-Tankauskleidung mit 100 L > 3D-Tankauskleidung, 100 L