Learn More
R&L Enterprises™ Korkbohrer
Zum effizienten Bohren sauberer Löcher in Kork. Die R&L Enterprises™ Korkbohrer haverfügen über ein Schneidrohr und einem speziell geformten Sicherheitgriff unter dem Flansch.
Marke:  R&L Enterprises™ 3401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12863952
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum effizienten Bohren sauberer Löcher in Kork.Die R&L Enterprises™ Korkbohrer haverfügen über ein Schneidrohr und einem speziell geformten Sicherheitgriff unter dem Flansch.
  • Mit Stange zur Reinigung von Bohrlöchern
  • Aus Messing gefertigt
  • Die Größen sind in jedem Set von 1 an aufwärts fortlaufend nummeriert
Spezifikation
Spezifikation
Bereich: 4 bis 18 mm
Korkbohrer
Messing
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Korkbohrer > Bereich: 4 bis 18 mm