Learn More
Fisherbrand™ Korkbohrer
Aus Messing hergestellt und vernickelt.
15.50 CHF - 29.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Korkbohrer
Material Vernickeltes Messing
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12900896
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/5
11.25 mm N/A N/A N/A
12990886
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/5
10 mm
23.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12960896
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3405/18
26.25 mm
29.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12910896
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/7
12.5 mm
16.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12980886
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/4
8.75 mm
16.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12970886
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/3
7.5 mm
22.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12902580
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/2
6.25 mm
16.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13451900
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3405/11
17.50 mm
29.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15147472
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3404/8
13.75 mm
16.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird komplett mit Stößelstange für die Entfernung von Bohrern geliefert
  • Alle Größen haben eine Länge von 100 mm
  • Röhrchen-Wanddicke von 0.45 mm
Spezifikation
Spezifikation
Korkbohrer
Vernickeltes Messing
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkbohrer