Learn More
Fisherbrand™ Korkbohrer
Beschreibung
- Wird komplett mit Stößelstange für die Entfernung von Bohrern geliefert
- Alle Größen haben eine Länge von 100 mm
- Röhrchen-Wanddicke von 0.45 mm
Spezifikation
Korkbohrer | |
6.25 mm | |
Vernickeltes Messing |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkbohrer > AD: 6.25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur