Learn More
Fisherbrand™ Korkbohrer
Aus Messing hergestellt und vernickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 3404/5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12900896
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird komplett mit Stößelstange für die Entfernung von Bohrern geliefert
  • Alle Größen haben eine Länge von 100 mm
  • Röhrchen-Wanddicke von 0.45 mm
Spezifikation
Spezifikation
Korkbohrer
11.25 mm
Vernickeltes Messing
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkbohrer > AD: 10.35 mm