Learn More
Fisherbrand™ Korkbohrer
Aus Messing hergestellt und vernickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 3405/18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12960896
  • 29.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird komplett mit Stößelstange für die Entfernung von Bohrern geliefert
  • Alle Größen haben eine Länge von 100 mm
  • Röhrchen-Wanddicke von 0.45 mm
Spezifikation
Spezifikation
Korkbohrer
26.25 mm
Vernickeltes Messing
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkbohrer > AD: 26.25 mm