Learn More
Kupfer-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cu in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 195935000
65.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpécification
Copper standard solution | |
Kunststoffflasche | |
8.92 | |
Cu | |
MFCD00010965 | |
16,95; 16,181 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer | |
23978 | |
CHEBI:30052 | |
AAS |
1 mg/ml Cu in 2% HNO3 | |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Lösung | |
997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C) | |
Blau | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
[Cu] | |
63.55 | |
500 mL | |
63.55 |
Sécurité et traitement
- Copper atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Conseils de prudence
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461008 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 195935000,195931000 |
A0454876 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 195935000,195931000 |
A0401086 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 195935000,195931000 |
A0445924 | Analysenzertifikat | 13/09/2022 | 195935000,195931000 |
A0443914 | Analysenzertifikat | 06/07/2022 | 195935000,195931000 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
RUO – Research Use Only