Learn More
Blei-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pb in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196070025
188.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369133
  • 188.94 CHF / 2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number196075000,196071000,196070025
ChargennummerA0461200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number196075000,196071000,196070025
ChargennummerA0460489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number196075000,196071000,196070025
ChargennummerA0459793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number196075000,196071000,196070025
ChargennummerA0456280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number196075000,196071000,196070025
Name des Produkts
Blei-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pb in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 2.5 l; Kunststoffflasche