Learn More
Magnesium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Mg in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196105000
78.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Magnesium standard solution | |
Kunststoffflasche | |
1.74 | |
Mg | |
MFCD00085308 | |
16,198; 16,205; 16,356; 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
Magnesium | |
5462224 | |
CHEBI:25107 | |
AAS |
1 mg/ml Mg in 0.5N HNO3 | |
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
997 to 1003 μg/mL of Mg (2+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
Farblos | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
[Mg] | |
24.30 | |
500 mL | |
24.31 |
Sicherheit und Handhabung
- Magnesium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.