Learn More
Kupfer-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cu in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
21.81 CHF - 63.92 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Cu in 2% HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Dichte 8.92
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10666022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
195931000
100 mL
21.81 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10419900
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
195935000
500 mL
63.92 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Copper standard solution
Kunststoffflasche
8.92
Lösung
997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C)
Blau
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Kupfer
23978
63.55
1 mg/ml Cu in 2% HNO3
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Cu
MFCD00010965
16,95; 16,181
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
[Cu]
63.55
CHEBI:30052
AAS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kupfer-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cu in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals