Learn More
Kupfer(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461748
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461748
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11461748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13986.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, CuO4S, CAS-Nummer-7758-98-7, Kupfer-2+-Sulfat, Kupfer-ii-sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfersulfat, Trinagle, Kupfersulfat, Hylinec, Kupfersulfat wasserfrei, Kupfer-II-sulfat, wasserfrei, 1000 g, CHEBI:23414, 3.6, Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-sulfat wird in der Galvanik und im Bergbau verwendet. Es wird als Trocknungsmittel zur Bildung und Manipulation von Acetalgruppen verwendet. In der analytischen Chemie wird es in der Fehling′schen Lösung und Benedict′schen Lösung verwendet, um auf reduzierende Zucker zu prüfen. Wird auch verwendet, um Proteine durch den Biuret-Test nachzuweisen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt >560°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 1000 g
Strukturformel CuSO4
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10169997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2025 Catalog NumberA13986.0B,A13986.0I,A13986.30
Chargennummer10251346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13986.0B,A13986.0I,A13986.30
Chargennummer10242024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog NumberA13986.0B,A13986.0I,A13986.30
Chargennummer10179339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA13986.0B,A13986.0I,A13986.30
Chargennummer10207385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13986.0B,A13986.0I,A13986.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, copper(2+) salt
Name des Produkts
Kupfer(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >