Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke:  Contec™ TASK0500
113.95 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15117925
  • 151.00 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
41 x 13 cm (16 x 5 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
5 in.
QuickTask™ Mopping System
Nein
Moppkopf
16 in.
41 cm
13 cm
Einmalgebrauch
Ideally Suited for Cleaning and Applying Disinfectant to Ceilings, Walls and Floors Including Perforated Cleanroom Floors and Grates
Rayon, Cellulose
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022671 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog NumberTASK0500
Chargennummer021700 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberTASK0500
Chargennummer016000R Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/03/2023 Catalog NumberTASK0500
Chargennummer015512 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2021 Catalog NumberTASK0500
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ flache Mops > Material: Polyester/Cellulose, Sterile: No